Märkpenna, Nalgene®
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
6310-0010 6311-0010
479-0013EA 485 SEK
479-0013 479-0014
Märkpenna, Nalgene®
Pennor Lab Markers
Universalpenna för många olika applikationer. Lock med praktisk klämma.
  • Snabbtorkande specialbläck
  • Hög kemikalieresistens och vattenfast vid skrift på PolyPaper
  • Kan användas på glas och plast