Kryoskrivset, Nunc™
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
339993 343850
811-0009EA 328 SEK
811-0009 811-0166
Kryoskrivset, Nunc™
Pennor Cryo Markers
För märkning av kryomaterial som kryorör, kryolådor och kryoetiketter. 1 set innehåller en vardera av följande pennor: svart, blå, röd och grön.
  • Extremt tåligt bläck
  • Fin spets
  • Inga färgändringar vid låga temperaturer