VWR®, Anteckningsbok
Leverantör: VWR Collection
818-0074EA 1075 SEK
818-0074 818-0075 818-0076 818-0077 818-0078 818-0079 818-0080 818-0081 818-0082 818-0083 818-0084 818-0085 818-0086 818-0087 818-0088 818-0089 818-0090 818-0091 818-0092 818-0093 818-0094 818-0095 818-0096 818-0097 818-0098 818-0099 818-0068 818-0069 818-0070 818-0071 818-0072 818-0073 818-0112 818-0113 818-0114 818-0115 818-0282 818-0283
VWR®, Anteckningsbok
Anteckningsböcker
Skydd i läderimitation med beläggning, för hållbarhet i laboratoriemiljöer. Syrafritt arkivsäkert papper (90 gsm). Innehåller sida med riktlinjer för laboratorieanteckningsböcker, innehållsförteckning och sida med användardata. Tillgänglig i olika språk: endast engelska, engelska-franska, engelska-tyska, engelska-spanska och engelska-italienska.
  • Med flexibel rundbindning så att boken ligger plant
  • 5 mm rutmönster eller linjerat med datum och signatur
  • Vattentät
Format: A4 (21× 29,7 cm) eller A5 (14,8× 21 cm). A4-böcker finns i tre utföranden: 72, 120 och 216 sidor. A5 har 96 sidor.
Färg: blå
Alla böckerna är tillverkade enligt riktlinjerna för GLP, GMP och GCP.