Sked med spatel
Leverantör: BOCHEM
3421 3422 3423 3424 3425 3750 3420
231-1299EA 110 SEK
231-1299 231-1451 231-0240 BOCH3424 BOCH3425 231-2223 231-1298
Sked med spatel
Skedar
Stainless steel 18/10, anti-magnetic or stainless steel with PTFE coating. Multipurpose spoon for a wide range of uses.
  • Platt handtag
  • Hög temperaturtålighet, autoklaverbar
  • Hög kemikalieresistens
  • Enkel att rengöra