Spoons, POLY
Leverantör: BOCHEM
3403 3413 3401 3414 3411 3410 3412 3395 3400 3402 3404
231-1269EA 240 SEK
231-1269 231-1270 231-1069 231-0605 231-0604 231-1296 231-1297 231-1261 231-1068 231-1070 231-1071
Spoons, POLY
Skedar
Rostfritt 18/10-stål, antimagnetiskt. Universalsked för många olika ändamål. Specialform för lätt och enkel hantering.
  • Mycket god temperaturtålighet, autoklaverbar
  • God kemikalieresistens
  • Enkel att rengöra