Provtagningsskedar, sterila, Sterileware®, SP Bel-Art
Leverantör: Bel-Art Products, a Part of SP
H369400000 H369420000 H369460000 H369440000 H369420010 H369440010 H369460010
231-0015EA 8075 SEK
231-0015 231-2423 231-2425 231-0418 231-0599 231-0600 231-0638
Provtagningsskedar, sterila, Sterileware®, SP Bel-Art
Skedar
PS, vit. För provtagning av små provmängder.
  • För pulver, granulat och vätskor
  • Tack vare det långa skaftet kan man lätt nå i trånga utrymmen och minimera användarens eventuella kontakt med provet
  • Steril och individuellt förpackad
Förpackning: Individually packed, lot stamped for accurate lot tracing, and shipped with a certificate of processing for sterilisation.