Skyddsglasögon, Squale
Leverantör: Bollé Safety
SQUPSI SQUWPCC5
111-0387EA 165 SEK
111-0387 BOLESQUWPCC5
Skyddsglasögon, Squale
Skyddsglasögon
Cover glasses (OTG) give excellent protection for wearers of prescription eyewear. Supplied with adjustable cord.
  • Justerbara skalmar
  • Formgjuten lins, ögonbrynsskydd och sidoskydd
  • Indirekt ventilation
Vikt: 43 g
Certifikat: EN 166, EN 170