Skyddsglasögon, Millennia™ Sport
Leverantör: HONEYWELL SAFETY
1005985 1005987
111-3583EA 170 SEK
111-3583 111-1609
Skyddsglasögon, Millennia™ Sport
Skyddsglasögon
All the performance and comfort features of the Millennia™ Classic with a sleek frame and sportier design.
  • Justerbart elastiskt Flexicord-band för ökad säkerhet och bekvämlighet
  • Genomskinlig lins i ett stycke ger större synfält och är bekvämare
  • Ergonomiskt svängda 3D-skalmar i slagtålig nylon - passar under skyddshjälmar
Vikt: 27 g
Weight: 27 g
EN 166, EN 170, EN 172; 1FT
Certifikat: EN 166, EN 170, EN 172; 1FT