Glasögon med UV-block
Leverantör: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS
98-0002-01 98-0002-02
730-1033EA 895 SEK
730-1033 730-1034
Glasögon med UV-block
Skyddsglasögon
Ögon- och ansiktsskydd för applikationer som involverar kortvågiga ultravioletta källor. Finns i tre stilar.
  • Skyddsglasögon tillverkade i slagtålig PC - topp och sidoskyddets design ger fullständigt UV-skydd
  • Skyddsglasögon tillverkade i special plast med flexibel gummikant som passar bekvämt på ansiktet och indirekt ventilation - passar över de flesta vanliga glasögon
ANSI-Z87.1 1986
Certifikat: ANSI-Z87.1 1986