Skyddsglasögon, uvex skyper sx2/uvex skybrite sx2
Leverantör: UVEX
9197.266
111-1590EA 395 SEK
111-1590
Skyddsglasögon, uvex skyper sx2/uvex skybrite sx2
Skyddsglasögon
Dessa färgade skyddsglasögon med genomskinlig båge har en modern design som ger ett utmärkt, panoramasynfält. Skalmarna kan längdjusteras (5 lägen) och även linsvinkeln. Linsen kan enkelt bytas.
  • Sidoskydd
  • Vaddering i skalmarnas ändar för ökad bekvämlighet
  • Specialbeläggning gör rengöringen enkel
Vikt: 52 g
Certifikat: EN 166, EN 170; 1F.