Skyddsglasögon, Silium
Leverantör: Bollé Safety
SILPSI SILPSF
111-0121EA 295 SEK
111-0121 111-1646
Skyddsglasögon, Silium
Skyddsglasögon
Slimmade och attraktivt utformade skyddsglasögon med nickelfri båge i metall och böjda linser.
  • Flexible temples bend up to 160%, equipped with comfort pads
  • Flexible fittings in the nose bridge offer extra comfort
Vikt: 34 g
EN 166, EN 170
Certifikat: EN 166, EN 170