Skyddsglasögon, uvex super G
Leverantör: UVEX
9172.265 9172.110 9172.085 9172.210
111-8062EA 550 SEK
111-8062 111-8063 111-1221 111-0463
Skyddsglasögon, uvex super G
Skyddsglasögon
Ultralätta skyddsglasögon tillverkade i högteknologisk polymer med mjuka och flexibla skalmar. Super G garanterar en bekväm och tryckfri passform som förebygger trötthet när de används.
  • Extrem tunna och tåliga linser
  • Hög flexibilitet och hög hållfasthet mot projektiler
  • Aerodynamisk form ger maximalt skydd mot imbildning
  • Mjuk övergång från hård till mjuk plast i skalmarnas ändar
Vikt: 18 g
EN 166-168, EN 170; (EN 172: Anti-UV 5-2,5); 1F
Certifikat: EN 166-168, EN 170; (EN 172: Anti-UV 5-2.5); 1F