Skyddsglasögon, uvex i-vo
Leverantör: UVEX
9160.065 9160.076 9160.265 9160.275 9160.520 9160.285 9160.120
111-8011EA 540 SEK
111-8011 111-8010 111-0144 111-1202 111-1215 111-1574 111-2300
Skyddsglasögon, uvex i-vo
Skyddsglasögon
Moderna glasögon, mycket bekväma tack vare Duo Component teknik - kombinationen av två material (hårda och mjuka). De kombinerar optimalt skydd och passform med maximal bekvämlighet för bäraren.
  • Högt skydd mot mekaniska och optiska risker tack vare slagtåliga polykarbonatlinser
  • Indirekt ventilation för maximalt imskydd och ökad säkerhet
  • Skalmarnas vinkel och längd är individuellt justerbara för en bekväm och säker passform
Vikt: 51 g
EN 166-168, EN 170; (EN 172: Anti-UV 5-2,5); 1F
Certifikat: SS-EN 166, SS-EN 170; (SS-EN 172: Anti-UV 5-2.5); 1F