Skyddsglasögon, uvex skylite
Leverantör: UVEX
9174.065 9174.066 9174.095
111-8262EA 340 SEK
111-8262 111-8261 111-8263
Skyddsglasögon, uvex skylite
Skyddsglasögon
Englasögonglasögon med klar eller grå lins ger bästa skydd mot UV-strålning.
  • Frostade sidoskydd mot bländning
  • Justerbar linsvinkel
  • Reptålig beläggning
Vikt: 26 g
Certifikat: EN 166-168, EN 170/172; 1F