Provburk, DURAN®
Leverantör: DWK Life Sciences
215802401 215803903 215804805 215805107 215805801
216-3315EA 1075 SEK
216-3315 216-3316 216-3317 216-3318 SCOT215805801
Provburk, DURAN®
DURAN®, borosilikatglas 3.3, klar.
  • Hög kemikalieresistens
  • Hög temperaturtålighet
  • Hög resistens mot temperaturförändringar
Med slipad propp som fot. Luft- och vätsketät om fogfett används.