Rackla
Leverantör: RSG
353.165 354.165 80354195
231-2185EA 145 SEK
231-2185 231-1085 231-0652
Rackla
Spatlar
Rostfritt 18/10-stål, antimagnetiskt.
  • För bakteriologiskt arbete.
  • Kan även användas som omrörare
  • För jämn utspridning eller bättre fördelning av material