Spatel, dubbel, mikro
Leverantör: RSG
385.130 385.185 385.210 387.250 387.185 387.150 385.150
231-2261EA 320 SEK
231-2261 231-2262 231-2263 231-0401 231-0400 231-0399 231-0296
Spatel, dubbel, mikro
Spatlar
Rostfritt 18/10-stål, antimagnetiskt. Universalspatel för många olika ändamål.
  • I båda ändar sitter en vinklad sked
  • Mycket god temperaturtålighet, autoklaverbar
  • God kemikalieresistens
  • Enkel att rengöra