Sked med spatel
Leverantör: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
L74/2 L74/4 L74/6 L74/8
231-1342EA 555 SEK
231-1342 231-1344 231-1346 231-1348
Sked med spatel
Spatlar
Porcelain, glazed white.
  • Hög kemikalieresistens och temperaturtålighet
  • Mycket god kemikalieresistens
  • Tål upp till 1000 °C
  • Tålig