Spatel, skedspatel
Leverantör: KARTELL
593 596
231-2414EA 410 SEK
231-2414 231-2413
Spatel, skedspatel
Spatlar
Polyamid, glasfiberförstärkt, röd.
  • Kemikalieresistent
  • Tål upp till 100 °C (upp till 180 °C under kort tid)
  • Stadig, böjbar
Certifikat: DIN 12890