Spatel, dubbel
Leverantör: KARTELL
594 595
231-2411EA 335 SEK
231-2411 231-2412
Spatel, dubbel
Spatlar
Polyamid, glasfiberförstärkt, röd.
  • Kemikalieresistent
  • Tål upp till 100 °C (upp till 180 °C under kort tid)
  • Stadig, böjbar
Certifikat: DIN 12890