Gene Frame® för in situ PCR
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
AB-0576 AB-0577 AB-0578
732-4824EA 1500 SEK
732-4824 732-4825 732-4826
Gene Frame® för in situ PCR
Objektglas Objektglas, microarray
För in situ hybridisering och amplifikation. För användning med standard objektglas.
  • Gastät försegling förhindrar avdunstning av reagens
  • Tål temperatur upp till 97 °C
  • Ram och täckfilm kan avlägsnas samtidigt och fullständigt
Leveransinformation: All packs are supplied with 100 coverslips.