PCR-film och folieförsegling, självhäftande
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
AB-0558 AB-0626
732-4819EA 2675 SEK
732-4819 732-4838
PCR-film och folieförsegling, självhäftande
Tätningar Microplate tätningar
Clear polyester film, aluminium foil. Recommended for use in PCR in conjunction with a thermal cycler that has a screw-down or clip-down lid.
  • Starkt självhäftning förhindrar avdunstning under termocykling eller provförvaring
  • Transparent film för fluorescenstillämpningar
  • Inga kladdiga rester på plattan när förseglingen tas bort
  • Temperaturintervall: för film −20 till +120 °C; för folie −80 till +150 °C