Aluminiumfolie, reflekterande, för PCR-plattor, Axygen®
Leverantör: Corning
PCR-AS-200 PCR-AS-600
732-7505EA 1675 SEK
732-7505 732-1472
Aluminiumfolie, reflekterande, för PCR-plattor, Axygen®
Tätningar Microplate tätningar
Denna reflekterande aluminiumfilm är idealisk till försegling av plattor med ljuskänsliga prov. Förseglar under PCR-processen när den används tillsammans med en kompressionsmatta. Ger också utmärkt försegling när den används tillsammans med andra mikrotiterplattor av polystyren och polypropylen.
  • Ger utmärkt försegling i ett stort temperaturområde, −80 till +104 °C
  • Perforerbar
  • Inert och kemiskt resistent mot DMSO