VWR®, Vågskepp och skopa
Leverantör: VWR Collection
611-9194EA 600 SEK
611-9194 611-9195 611-9196
VWR®, Vågskepp och skopa
Skepp Vågskepp
Borosilicate 3.3 glass.
  • Idealisk för vägning av små prover
  • Pulver kan tappas eller sköljas genom vågskeppens tubstomme i mottagningsbehållaren