Skopa
Leverantör: Brand
139040 139035
231-0114EA 1125 SEK
231-0114 231-0331
Skopa
Skopor
HDPE, natural coloured. With flat, bevelled end.
  • Kemikalieresistent
  • Hög temperaturtålighet
  • Stadig, okrossbar konstruktion