Skopa
Leverantör: RSG
758.050 758.075 758.100 758.120 758.150
231-0201EA 280 SEK
231-0201 231-0202 231-0203 231-0204 231-0236
Skopa
Skopor
Rostfritt stål. Skopa för provtagning eller mätning av pulver, fasta ämnen eller granulat.
  • Hög temperaturtålighet, autoklaverbar
  • Kemikalieresistent
  • Tålig