Sutur- och kärlsaxar, fysiologisaxar
Leverantör: HAMMACHER KARL
HWB010-11 HWB040-13 HWB042-14 HWB044-16
233-1117EA 1350 SEK
233-1117 233-0083 233-1106 233-0084
Sutur- och kärlsaxar, fysiologisaxar
Saxar
Rostfritt stål 18/10, inte magnetisk.
  • Vass-trubbig
  • Idealiskt för en mängd olika användningsområden på laboratoriet
  • Syraresistent
  • Autoklaverbar