Laboratoriesax, rak
Leverantör: RSG
105.130 105.160 105.145 107.145 103.130 103.160 103.145 107.130 107.160
233-1211EA 125 SEK
233-1211 233-1212 233-1214 233-1215 233-1221 233-1222 233-1224 233-1231 233-1232
Laboratoriesax, rak
Saxar
Stainless steel, INOX 4021.
  • Hög temperaturtålighet, autoklaverbar
  • Kemikalieresistent
  • Tålig