Skalpellblad, osterila
Leverantör: BRESCO AB
31532 31534 31536 31540 31541 31544
233-8602EA 86 SEK
233-8602 233-8603 233-8604 233-8605 233-8606 233-8622
Skalpellblad, osterila
Skalpeller Skalpellblad
Rostfritt stål. Skalpellblad, osterila, styckförpackade i paket med 10 st.
Modell 10 − 15 passar till skaft nr 3, modell 23 − 27 till skaft nr 4.