Etiketter, kontrollförsegling, close-it
Leverantör: BURKLE
5303-0011 5303-0012 5303-0014 5303-0016 5303-0002 5303-1012 5303-1011 5303-1014 5303-1015 5303-1016 5303-1002 5303-0015
312-1154EA 810 SEK
312-1154 312-1151 312-1153 312-1152 312-1155 312-1161 312-1162 312-1163 312-1164 312-1165 312-1166 312-1157
Etiketter, kontrollförsegling, close-it
Etiketter
Designed to seal the holes in sacks or boxes created when samples are taken, the strong adhesive on the 'close-it' label allows adhesion to surfaces that are slightly moist, frozen or coated with powder. The aluminium backing creates a vapour barrier and seals the container hermetically.
  • Mycket god vidhäftningsförmåga
  • Går att skriva på
  • Olika färger för enkel identifiering
Leveransinformation: En rulle innehåller 500 (95×95 mm) eller 250 (150×150 mm) etiketter.