Provtagningsmall, fyrkantig
Leverantör: Copan
T2905C T2905CS01 T2906C T2906CS01
710-0480EA 1075 SEK
710-0480 710-0481 710-0482 710-0483
Provtagningsmall, fyrkantig
Provtagare Provtagningsburkar
Provtagningsmall för att definera provområde. För plana ytor hjälper mallarna till att ange provstorleken och bestämma antalet organismer per cm². Med ett definierat och standardiserat provområde kan dessa användas för att validera mikrobiell biobelastning i renrum och viktiga områden där sterila läkemedel exponeras för miljön eller livsmedelsbearbetning sker, för att få hygieniska värden baserade på kolonibildande enheter per cm².
  • För definierad och standardiserad provtagning
  • Två storlekar
Beställningsinformation: Två storlekar provtagningsmallar finns: 4×5 cm (20 cm²) och 10×10 cm (100 cm²).
Förpackning: Provtagningsmall i steril förpackning, 50 mallar/kartong