Fot för stavar, Labomeca®
Leverantör: VWR Collection
241-0137EA 5200 SEK
241-0137 241-0136
Fot för stavar, Labomeca®
Stativställ
Monteringsfäste för Labomeca®-stativ.
  • Används för att fästa stavar till en fast punkt i laboratoriet: golv, väggar, tak, bord, hyllor och möbler
  • Träskruv medföljer, kan fästas med användning av en Labomeca® insexnyckel
Leveransinformation: Träskruv medföljer.