Stativfot
Leverantör: USBECK Laborgeräte
2021 2022 2023 2020
241-0245EA 730 SEK
241-0245 241-0246 241-0341 241-0377
Stativfot
Stativställ
Stål, pulverlackerat.
  • Med M 10-gängat hål
  • Exkl. stav
  • Halksäkra gummifötter för stabilt bordsfäste