Stativplatta
Leverantör: KARTELL
266 267
241-3215EA 1950 SEK
241-3215 241-3216
Stativplatta
Stativställ
PP-stativplatta med stav i krompläterat stål. Idealisk för användning som stativ för byretter, trattar och separertrattar. Rekommenderas inte för högre vikter.
  • Stavarna är 250 mm långa, har diam. 12 mm och kan skruvas ihop så att önskad längd uppnås
  • Modell A: Stativplatta 300×150×15 mm med mitthål
  • Modell B: Stativplatta 300×150×15 mm med acentriskt hål
Beställningsinformation: Levereras med 2 stavar, 250×12 mm. Extrastavar kan beställas separat.