Stativring, "filtrerring"
Leverantör: USBECK Laborgeräte
2900 2901 2902 2910 2911 2912
241-0375EA 245 SEK
241-0375 241-0376 241-0383 241-0221 241-0222 241-0223
Stativring, "filtrerring"
Stativring
Steel, zinc plated.
  • Med trepunktslager