Tratthållare
Leverantör: KARTELL
269
221-1262EA 580 SEK
221-1262
Tratthållare
Stativställ
PP, vit, okrossbar.
  • För trattar diam 50-120 mm
  • Med dubbelmuff för att passa stavar med diam 8-14 mm
  • Utbytbar insats för olika storlekar