Låsring, DURAN®
Leverantör: DWK Life Sciences
290713407 290714609 290715108 290715708 290716104
SCOT290713407EA 1075 SEK
SCOT290713407 201-1318 201-0193 201-0194 SCOT290716104
Låsring, DURAN®
Klämmor Universalklämmor
Rostfritt stål.
  • Enkel montering och borttagning
  • Tre klämdelar
  • Snabb öppning
För att klämma ihop reaktionskärl och lock.