O-ring, silikongummi, DURAN®
Leverantör: DWK Life Sciences
292223406 292224608 292226103 292225107 292225707
273-0161EA 755 SEK
273-0161 201-0162 273-0165 201-0163 201-0164
O-ring, silikongummi, DURAN®
Tätningar Tätningsringar
Silikonkärna mantlad med FEP, röd.
  • Garanterar mycket god tätning
  • Tål temperaturer från −200 till +200 °C
  • Hög kemikalieresistens
O-ring för planslipade flänsar med skåra.