Reaktionskolv, rund botten, DURAN®
Leverantör: DWK Life Sciences
243902408 243903601 243904409 243905405 243906307 243907106 243907603 243908608
273-0111EA 775 SEK
273-0111 273-0112 201-0113 201-0114 201-0115 201-0116 201-0117 201-0118
Reaktionskolv, rund botten, DURAN®
Reaktionskärl Reaktionskärl, Cylindrisk
DURAN®, borosilikatglas 3.3, klart, med rund botten.
  • Hög kemikalieresistens
  • Hög temperaturtålighet
  • Hög resistens mot temperaturförändringar
Med planslipad fläns (DN) och spår för tätning med O-ring. Max. arbetstryck vid 250 °C: 2,5 bar för 100/250 ml; 1,5 bar för 500/1 000/2 000 ml; 1,0 bar för 4000/6000 ml och 0,5 bar för 10000 ml.
*Vessel cylindrical throughout and has a flat bottom.
Observera: Viktigt! Vid max. arbetstemperaturen 250 °C och tillåtet drifttryck får temperaturskillnaden i flänsens glasvägg inte överskrida 30 °C.