Test tubes/Centrifuge tubes racks
Leverantör: HEATHROW
HS23052 HS23051
212-3490EA 1050 SEK
212-3490 212-3489
Test tubes/Centrifuge tubes racks
Ställ Tube Racks
Epoxyöverdragen ståltråd eller PP.
  • Mycket god kemikalieresistens och temperaturtålighet, autoklaverbar
  • PP ställen kan kopplas ihop med varann
  • Tåligt och stabilt
Idealiskt för 50 ml rör med rund eller konisk botten.
Leveransinformation: PP-ställen, som kan kopplas ihop, levereras i fem olika färger: blå, grön, gul, rosa och orange.