Provrörsställ, för radioimmunoassaysradioimmunoassay, SP Bel-Art
Leverantör: Bel-Art Products, a Part of SP
F188720000 F188710000 F188700000
212-6501EA 3200 SEK
212-6501 212-6502 212-6503
Provrörsställ, för radioimmunoassaysradioimmunoassay, SP Bel-Art
Ställ Tube Racks
PP, vitt.
  • Tål upp till 121 °C, kan ångsteriliseras
  • God kemikalieresistens
Praktisk för pipettering och förvaring av stort antal prover. Genom att använda alternativa provrörsrader och rotera rören är det enkelt att hålla reda på vilket rör som senast fylldes. Kan även användas på kliniska laboratorier för förvaring av prover.