Provrörsställ för vattenbad
Leverantör: Bel-Art Products, a Part of SP
F188670001 F188640001
212-6255EA 1875 SEK
212-6255 212-6258
Provrörsställ för vattenbad
Ställ Tube Racks
PP, vitt.
  • Mycket god kemikalieresistens
  • Tål upp till +121 °C, autoklaverbart
  • Mycket stabilt
Tack vare ställets material kan det sänkas till botten av vattenbadet utan extra vikt.