Provrörsställ, flytande
Leverantör: HEATHROW
HS2165C HS2165B HS2165A
212-9125EA 260 SEK
212-9125 212-9126 212-9127
Provrörsställ, flytande
Ställ Tube Racks
Polyfoam, färgat.
  • These stands float and remain on the surface of the bath, preventing the vessels they contain from floating free
  • A variety of geometrical shapes enable individual and easily sortable arrangement in the water bath
  • With handles for easy insertion and removal
För inkubation av provrör, centrifugrör och mikrorör i vattenbad.