VWR®, Four-Way Racks for Microtubes and Test Tubes
Leverantör: VWR Collection
82024-458 82024-464
VWRU82024-458EA 0 SEK
VWRU82024-458 VWRU82024-464 525-0952 525-1060 525-1061 525-1062 525-1063 525-1064 525-1065
VWR®, Four-Way Racks for Microtubes and Test Tubes
Ställ Tube Racks
PP rack with four sides that can be loaded independently.
  • Skapa så stora ställ som du behöver genom att koppla samman flera ställ
  • Praktiskt och kompakt
  • Mycket god kemikalieresistens
  • Hög värmetålighet
  • Autoklaverbart
Sida 1: 4 hål med diameter 30 mm för 50 ml rör
Sida 2: 12 hål med diameter 17 mm för 15 ml rör
Sida 3: 32 hål med diameter 12 mm för 1,5/2,0 ml mikrorör
Sida 4: 32 hål med diameter 8 mm för 0,5 ml mikrorör
The assorted colours pack includes blue, green, pink, yellow and orange racks.