Provrörsställ, Unwire™, Half-Racks, Nalgene®
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
5972-0013 5972-0016 5972-0020 5972-0025 5972-0030 5972-0313 5972-0316 5972-0320 5972-0325 5972-0330 5972-0413 5972-0416 5972-0420 5972-0430 5972-0513 5972-0516 5972-0520 5972-0530
212-8211EA 450 SEK
212-8211 212-8221 212-8231 212-8241 212-8251 212-8214 212-8224 212-8234 212-8244 212-8254 212-8215 212-8225 212-8235 212-8255 212-8216 212-8226 212-8236 212-8256
Provrörsställ, Unwire™, Half-Racks, Nalgene®
Ställ Tube Racks
ResMer™, färgkodad.
  • Tål upp till 135 °C, autoklaverbart
  • Halv storlek, tar mindre plats än vanliga ställ
  • Hög kemikalieresistens
ResMer™-tillverkningstekniken ger förbättrad hållbarhet under de svåraste tänkbara förhållanden som autoklavering, rengöring i diskmaskiner, kemisk desinfektion och användning i frys. Lätt att känna igen med sin klara färg. Flyter inte och är därmed mycket lämpligt att använda i is- eller vattenbad.