VWR®, Ställ för mikrorör
Leverantör: VWR Collection
211-0204EA 415 SEK
211-0204 211-0205 211-0206 211-0207 211-0208 211-0209 211-0210
VWR®, Ställ för mikrorör
Ställ Tube Racks
PP.
  • För användning i frys
  • Handtag på sidorna för säker hantering
  • Numrerade för enkel providentifiering
Plats för upp till 80 st 1,5 eller 2 ml mikrorör. Med 5×16 höga, koniska hål där rören står säkert.
Beställningsinformation: Varje set innehåller 1 ställ i vardera blå, grön, rosa, gul och orange.