Ställ för mikrorör
Leverantör: Simport Scientific
T315-3 T315-2
212-9561EA 715 SEK
212-9561 212-9610
Ställ för mikrorör
Ställ Tube Racks
PP, färgat.
  • Låssystem på underdelen håller fast rören, så att de inte roterar när skruvkorken öppnas eller stängs
  • 50 hål (5×10) med alfanumerisk märkning för providentifikation
  • 5 glidskyddade fötter, staplingsbart
För mikrorör eller kryorör med skruvkork, autoklaverbart.