Ställ för mikrorör
Leverantör: KARTELL
563-03 563-04 563-10 563-06
732-2000EA 265 SEK
732-2000 732-2001 732-2003 732-2002
Ställ för mikrorör
Ställ Tube Racks
PP, autoklaverbart.
  • Flexibelt ställ, kan användas torrt, i vattenbad eller i frys
  • Kan staplas tomt eller fullt
  • Alfanumeriskt rutnät för enkel providentifiering
Plats för 100×1,5 ml mikrorör med stängda lock eller utan lock, eller 50×1,5 ml mikrorör med öppna lock.