VWR®, Ställ för kryoboxar
Leverantör: VWR Collection
211-0230EA 3725 SEK
211-0230 211-0231
VWR®, Ställ för kryoboxar
Ställ Ställ för kryoboxar
Rostfritt stål, med handtag.
Horisontella ställ som passar kryoboxar upp till 133×133 mm.