Vialställ, WHEATON®
Leverantör: DWK Life Sciences
868804 868808 868810 985750
548-2157EA 2709 SEK
548-2157 548-1976 548-2158 548-2156
Vialställ, WHEATON®
Ställ Ställ för vialer
De här PP-ställen rymmer 48, 50, 90 eller 96 vialer av olika storlekar.
  • Kan autoklaveras och staplas
  • God kemikaliebeständighet
  • Postitionsidentifiering
Order Now
SPECIFIKATIONER
Environmentally Preferable